SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4513/60M
About This Item
Prodotti consigliati
Misura filettatura
60 mm
Produttore/marchio commerciale
4513/60M
SciLabware
Caratteristiche e vantaggi
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Altre note
Insert Only
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)