SLW1612/03
Pyrex® Vacuum desiccator stopcock, Rotaflo® stopcock
joint: 24/29
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1612/03
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: 24/29
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
1612/03
SciLabware
Descrizione generale
Stopcock
- For use with Pyrex vacuum desiccators
- With Rotaflo stopcock for vacuum tight seal
Caratteristiche e vantaggi
- With Rotaflo® stopcock for vacuum tight seal
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)