Key Documents
SLW1526/16D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 5000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1526/16D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Giunto
Joints ST/NS neck (44)
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1526/16D
Diametro bottiglia × alt.
187 mm × 315 mm
Capacità
5000 mL
D.I. collo
44 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)