Documenti fondamentali
SLW1521/18D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 10000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1521/18D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Giunto
joint ST/NS neck60/46
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1521/18D
Diametro bottiglia × alt.
227 mm × 414 mm , With stopper
Capacità
10000 mL
D.I. collo
60 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)