Documenti fondamentali
SLW1450/14D
Pyrex® Evaporating dish
600 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1450/14D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
VB.02
Materiali
borosilicate glass
flat base
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1450/14D
Altezza
80 mm
Diametro
140 mm
Diam. piastra
140 mm
Capacità
600 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1450/14D-10EA4061832437064