Documenti fondamentali
SIK7903-10
Sigma-Aldrich
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
powder
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Punto di fusione
181-187 °C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
AV32364HPA072686HPA054577
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Applicazioni
These products are used as linkers to improve adhesion between coatings and metal surfaces. The phosphonic acid groups can graft onto metal surface while the hydroxyl groups react with common epoxy/amine-based paints.
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)