SIK7716-10
(12-Dodecylphosphonic acid)N,N-Dimethyl-N-octadecyl ammonium bromide
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H69BrNO3P
Peso molecolare:
626.77
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Categorie correlate
Applicazioni
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Note legali
Product of SiKEMIA
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)