Key Documents
S991988
PHOSPHORIC ACID 2-CHLORO-PHENYL ESTER PHENYL ESTER, BIS-(2-CHLORO-ETHYL)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H19Cl3NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.667
Numero MDL:
Altre note