Key Documents
S678988
2-AMINO-8-NAPHTHOL-3,6-DISULFONIC ACID, MONOSODIUM SALT 80-90%
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H8NNaO7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.296
Numero MDL:
Altre note