Key Documents
S242764
9-{[3-(9H-CARBAZOL-9-YLMETHYLENE)-2,4-DIPHENYLCYCLOBUTYLIDENE]METHYL}-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C42H30N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.721
Numero MDL:
Altre note