Key Documents
R723940
3-BENZYL-1-(2-{2-[2-(3-BENZYL-1-PYRIDINIUMYL)ETHOXY]ETHOXY}ETHYL)PYRIDINIUM DIBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H34Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
614.426
Numero MDL:
Altre note