Key Documents
R583022
2-AMINO-4-(4-ETHOXYPHENYL)-4H-BENZO(H)CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.401
Numero MDL:
Altre note