Key Documents
R102628
2-(5-CHLORO-1H-INDOL-3-YL)-1-METHYLETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H14Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.154
Numero MDL:
Altre note