QBD11200
Bromoacetamido-dPEG ®4-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Gruppo funzionale
bromo
ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
InChI
KMXNKPMXZFZZAS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)