Documenti fondamentali
QBD10994
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
Sinonimo/i:
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H36N2O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
NHS ester
amine
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI
NMCTTZZPHFQEQB-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG®4-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)