QBD10785
Biotin-dPEG®23-MAL
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O
InChI
1S/C65H119N5O28S/c71-60(4-2-1-3-59-64-58(57-99-59)68-65(75)69-64)66-8-11-76-13-15-78-17-19-80-21-23-82-25-27-84-29-31-86-33-35-88-37-39-90-41-43-92-45-47-94-49-51-96-53-55-98-56-54-97-52-50-95-48-46-93-44-42-91-40-38-89-36-34-87-32-30-85-28-26-83-24-22-81
YUDZHUVXVXAVNG-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)