Key Documents
QBD10246
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-NHS ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H48N2O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
708.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
Caratteristiche e vantaggi
Bis-dPEG®9-NHS ester is a homobifunctional dPEG® crosslinking product which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.7 Å) provide precise distance control between conjugated moieties.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)