Documenti fondamentali
P71207
Sigma-Aldrich
3-Pyridinepropanol
98%
Sinonimo/i:
3-(3-Pyridyl)-1-propanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P71207-25G4061832549958