Documenti fondamentali
385646
Sigma-Aldrich
4-Pyridinepropanol
96%
Sinonimo/i:
3-(4-Pyridyl)-1-propanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
P. ebollizione
289 °C (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCc1ccncc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h3-6,10H,1-2,7H2
PZVZGDBCMQBRMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used to construct a linear axle containing perfluoro stoppers in the synthesis of a rotaxane from dibenzo-24-crown-8.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jin Matsumoto et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 168, 124-131 (2017-02-20)
Activity of singlet oxygen sensitizers for photoinactivation of bacteria and photodynamic therapy of tumor cells has been evaluated using nonpathogenic model cells, such as Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, and HeLa cells. Among them, E. coli, gram-negative bacterium, has complex membrane
Eric J Mahan et al.
Organic letters, 8(22), 5085-5088 (2006-10-20)
A novel [2]-rotaxane has been prepared in which perfluoropropyl stoppers have been utilized as electronic blocking groups. To further investigate this capability, a linear compound that was precapped with perfluoropropyl groups was also prepared. This compound did not demonstrate rotaxane