P5301
Pentafluorobenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
HC6F5
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.06
Beilstein:
1911549
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Leila Hejazi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(1), 91-99 (2014-12-03)
Mass spectrometric identification of compounds in chromatography can be obtained from molecular masses from soft ionization mass spectrometry techniques such as field ionization (FI) and fragmentation patterns from hard ionization techniques such as electron ionization (EI). Simultaneous detection by EI