P16656
Phenylacetic hydrazide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
115-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
NNC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O/c9-10-8(11)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3