Key Documents
P13002
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
97%
Sinonimo/i:
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.68
Beilstein:
4007967
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
224-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.