OCNQAK580
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 580 nm, for 4 conjugation
About This Item
Codice UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λem 580 nm
Categorie correlate
Descrizione generale
Components:
- QSA
- Sulfo-SMCC
- Traut′s Reagent
- Coupling Buffer
- Storage Buffer
- Quenching Buffer
- Tubes 4 x 1.7 mL
Note legali
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)