N29902
Nonanoic acid
96%
Sinonimo/i:
Acid C9, Pelargonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Stato
liquid
Limite di esplosione
9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Punto di fusione
9 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.