N26903
2-Nitroterephthalic acid
≥99%
Sinonimo/i:
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-Nitro-p-phthalic acid, 2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
270-272 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?