Documenti fondamentali
N18005
Sigma-Aldrich
Acido 5-nitroisoftalico
98%
Sinonimo/i:
Acido 5-nitrobenzene-1,3-dicarbossilico
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Beilstein:
1976587
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
259-261 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
373.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
189.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)