MT51350060
Mettler-Toledo redox buffer
volume 250 mL, 220 mV/pH 7
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350060
Volume
250 mL
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)