MT51344762
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Potassium, perfectION™ ISE combination electrodes
About This Item
Codice UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344762
Volume
475 mL
Descrizione generale
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Note legali
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)