Documenti fondamentali
MT51340013
Mettler Toledo DX series GSE half-cell membrane kit
Ammonium GSE
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.61
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340013
Descrizione generale
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE! Kit contains one membrane plus electrolyte.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)