MT51302080
Mettler-Toledo Rainbow II buffer
pH 4.01/7.00/10.01
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302080
Confezionamento
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
Categorie correlate
Descrizione generale
Mettler-Toledo Rainbow II buffers promise a fresh and sterilized solution for every calibration. It is available as single-use sachets for effective calibration under controlled conditions. The box design allows one to pick one sachet at a time, single-handedly and with ease. It comprises sachets for 10 calibrations.
Caratteristiche e vantaggi
- Minimizes contamination risks
- Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
- Calibration is made a quick and simple task
- Effortless sachet dispensing
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)