M75802
3-Methylpyrazole
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
204 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
218.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?