M53701
o-Methylisourea bisulfate
99%
Sinonimo/i:
2-Methylpseudourea monosulfate (1:1), OMI®
Saggio
99%
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
MDFRYRPNRLLJHT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)