Documenti fondamentali
M070000
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole
Sinonimo/i:
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.10
Beilstein:
118208
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impurezze
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
solid white
Punto di fusione
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
Compatibilità
conforms to structure for H-NMR
Stringa SMILE
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic