LGFG20K
Green Fluorescent PLGA microspheres
20 μm average diameter
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Mean Size: 20 ± 2.5
Standard Deviation: <25%
Method: Laser Diffraction
Stato
pellets
Diametro medio
20 μm
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)