L880000-HH
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
Concentrazione
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)