KN8978400008
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Sinonimo/i:
897840-0008
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897840-0008
Parametri
600-800 MHz frequency
L × curvatura × concentricità
8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Diam. tubo
3 mm
Spessore delle pareti
0.28 mm
Descrizione generale
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)