Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision
Products
Categoria del prodotto
tubes (7)
Diametro (mm)
Lunghezza (in)
Colore
Frequenza (MHz)
Filtra i prodotti
Showing 1-7 of 7
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
KN8978400000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978300000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978000000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 80 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.002 in. × 0.0030 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978400008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.00035 in. × 0.0005 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978200008
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0011 in. × 0.0020 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978350000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0005 in. × 0.0010 in.
Espandi
Visualizza i prezzi
KN8978050000
Kontes
®
NMR tubes 3 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.