KN8971937100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 100 ea
Sinonimo/i:
5 mm NMR Tubes, 897193-7100, Disposable NMR Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
caps included but not attached
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 897193-7100
Parametri
100 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Caps are included but not attached.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)