JRD0602
1,4-Di-p-tolyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
NC1=C(C2=CC=C(C)C=C2)C=NN1C3=CC=C(C)C=C3
InChI
1S/C17H17N3/c1-12-3-7-14(8-4-12)16-11-19-20(17(16)18)15-9-5-13(2)6-10-15/h3-11H,18H2,1-2H3
VJMDWTFGYAAKOA-UHFFFAOYSA-N