JKA5282
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
PM
average Mn 5000
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)