JKA5283
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, NH2, TFA Salt
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Phosphate-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5000
Stato
solid
PM
average Mn 5000
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(O)(OCCOCC[NH3+])O.O=CC(F)(F)F
Categorie correlate
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Biomaterials, 168, 1-9 (2018-03-27)
In attempts to explore the role of autophagy in breast cancer metastasis, we here report a tumor-activatable particle (named as "D/PSP@CQ/CaP") with the ability of efficient autophagy inhibition. D/PSP@CQ/CaP was prepared by coprecipitating chloroquine phosphate (CQ) with calcium chloride, in