JKA4107
Succinimidyl Glutaramide-PEG5K-Succinimidyl Glutaramide
average Mn 5000
About This Item
Formula condensata:
C4H4O2NOOCCH2CH2CH2COHN(CH2CH2O)n-CH2CH2NHCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn 5000
Categorie correlate
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)