Documenti fondamentali
15961
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol, 3,000
Stato
powder
PM
average Mn 3,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Estremità Ω
NHS ester
Estremità α
NHS ester
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.