JKA4105
HS-PEG1500-SH
average MN 1,500, cross-linking reagent thiol reactive
Sinonimo/i:
HS-PEG-SH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Thiol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HS-PEG1500-SH, average Mn 1,500
Stato
liquid
PM
average Mn 1,500
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.