Documenti fondamentali
565725
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, thiol terminated, thiol reactive, >40 ppm DTT as stabilizer
Sinonimo/i:
Polyethylene oxide
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
Poly(ethylene oxide), 4-arm, thiol terminated, average Mn 10,000, contains >40 ppm DTT as stabilizer
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
contiene
>40 ppm DTT as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)