J1001
Julolidine
97%
Sinonimo/i:
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13/h1,4-5H,2-3,6-9H2
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Min Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 214, 7-13 (2019-02-12)
A new Schiff base derivative fluorescence-colorimetric chemosensor 2-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)methylideneamino]benzoic acid (H3L), has been designed and synthesized. H3L displayed high selectivity and sensitivity for detecting Cr3+, Cu2+, Fe3+ and Al3+ ions in DMF/H2O (v/v = 1/1) solution. When Cr3+, Cu2+ or Fe3+ ions were
Jianxin Guo et al.
Bioconjugate chemistry, 27(3), 604-615 (2016-02-02)
The impact of drug loading and distribution on higher order structure and physical stability of an interchain cysteine-based antibody drug conjugate (ADC) has been studied. An IgG1 mAb was conjugated with a cytotoxic auristatin payload following the reduction of interchain