Documenti fondamentali
I27503
Sigma-Aldrich
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Isopropylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5579 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)