HAM203361
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP Technologies GC Autosampler, model, 701 FN CTC fixed needle, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 23s
Sinonimo/i:
Hamilton Syringe
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Microliter syringe
Grado
for chromatography
Caratteristiche
autoclavable: no
model 701 FN CTC fixed needle
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
D.I. × D.E. ago
0.25 mm × 0.64 mm
Gauge ago
23s
volume × lungh.
10 μL × 51 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)