GF98986774
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sphere, diam. 31 mm, weight 10 pcs, natural
Sinonimo/i:
ET316880
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 989-867-74
Diametro
31 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)