Key Documents
GF45330757
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
Sinonimo/i:
ET316300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 453-307-57
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Polypropylene (PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1 kg, condition block copolymer
GF28090122
Polypropylene